Learn More
Zinc Fluoride, 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661770 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15661770 500 g Poly Bottle 500 g
15651770 25 g Poly Bottle 25 g
15641770 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661770 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 205567500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-49-5
Fórmula molecular F2Zn
Peso molecular (g/mol) 103.377
Número MDL MFCD00011298
Clave InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
Nombre IUPAC cinc;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Fluoride
Punto de fusión 872°C
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnF2
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.39g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (970°C)
Densidad 4.95g/mL at 25°C