Especificaciones
| Punto de ebullición | 1500.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Zinc fluoride |
| Punto de fusión | 872.0°C to 910.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Marrón a blanco |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | ZnF2 |
| Fieser | 06,514 |
| Mostrar más |