Learn More
Zinc finger protein 639 Antibody (PCRP-ZNF639-2B2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30143122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30143122 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30143122 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314131CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Zinc finger protein 639 Monoclonal antibody specifically detects Zinc finger protein 639 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Zinc finger protein 639
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZNF639-2B2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ANC_2H01, ZASC1ANC-2H01, zinc finger amplified in esophageal squamous cell carcinomas 1, zinc finger protein 639, Zinc finger protein ANC_2H01, Zinc finger protein ZASC1,6230400O18Rik
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human fragment (aa 406-485) of Zinc finger protein 639 (Uniprot: Q9UID6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a