Learn More
Dimetilditiocarbamato de zinc, TRC
Código de producto. 30451471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451471 10 g 10 g
30456088 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ43965010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-30-4
Fórmula molecular C6 H12 N2 S4 Zn
Peso molecular (g/mol) 305.84
Sinónimo Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (T-4)-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (T-4)- (9CI), Zinc, bis(dimethyldithiocarbamato)- (8CI), (T-4)-Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')zinc, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Aaprotect, Aavolex, Aazira, Accel PZ, Accelerator L, Accelerator MZ Powder, Accelerator MZX, Accelerator PZ, Aceto ZDED, Aceto ZDMD, Alcobam ZM, Ancazate ME, Bis(dimethyldithiocarbamato)zinc, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc salt, Carbazinc, Corona Corozate, Corozate, Crittam, Cuman, Cuman L, Cymate, Eptac 1, Fuclasin, Fuclasin-Ultra, Fuklasin, Fulasin, Hermat ZDM, Hexazir, Karbam White, Methasan, Methazate, Methyl Ziram, Methyl zimate, Methyl zineb, Mezene, Milbam, Molurame, Mycronil, NSC 737, Nocceler PZ, Octocure ZDM 50, Orchard brand Ziram, PZ, Perkacit ZDMC, Pomarzol Z-forte, Rhenogran ZDMC 80, Rhodiacid, Rodisan, Sanceler PZ, Soxinal PZ, Soxinol PZ, Trikagol, Ultra Zinc DMC, Vancide MZ 96, Vulcacure ZM, Vulkacit L, Vulkacite L, Z 75, Z-C Spray, ZDMC, ZDMC 80, Zarlate, Zerlate, Zimate, Zinc bis(dimethyldithiocarbamate), Zinc dimethyldithiocarbamate, Ziradin, Ziram, Zirberk, Ziride, Zirol, Zirthane, ZnMDC
Nombre IUPAC bis(dimetilcarbamotioilsulfanil)zinc
SMILES CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziram
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9175