Learn More
Fosfato de dihidrógeno de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 13598-37-3 |
| Fórmula molecular | ZnH4P2O8 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Zinc phosphate (Zn(H2PO4)2) (6CI','7CI), Budit T 21, Monobasic zinc phosphate, Z 21-82, Zinc bis(dihydrogen phosphate), Zinc diacid phosphate, Zinc dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate (Zn(H2PO4)2), Zinc dihydrophosphate, Zinc hydrogen phosphate (Zn(H2PO4)2), Zinc phosphate (1:2), Zinc primary phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2H3O4P.Zn/c2*1-5(2,3)4;/h2*(H3,1,2,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.[Zn+2] |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de zinc(II) |
| Peso molecular (g/mol) | 259.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.87 |