Learn More
Difluorometanosulfinato de zinc (contiene hasta 1 equivalente de cloruro de zinc), TRC
Código de producto. 30452865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452865 50 mg 50 miligramos
30455228 100 mg 100 miligramos
30453207 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ70169350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1355729-38-2
Fórmula molecular C2H2F4O4S2Zn
Peso molecular (g/mol) 295.54
Sinónimo Baran Reagent
Nombre IUPAC zinc; difluorometanosulfinato
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)C(F)F.[O-]S(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Difluoromethanesulfinate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.8622