Learn More
Difluoruro de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | F2Zn |
| Sinónimo | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [F-].[F-].[Zn+2] |
| Nombre IUPAC | cinc;difluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 103.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.926 |