Learn More
Difluoruro de zinc, TRC
Código de producto. 30449682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449682 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30449682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ43969025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Cantidad 25 g
Fórmula molecular F2Zn
Sinónimo Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc;difluoruro
Peso molecular (g/mol) 103.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.926