Learn More
Dietilditiocarbamato de zinc, TRC
Código de producto. 30011676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011676 25 g 25 g
30005812 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ43999825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14324-55-1
Fórmula molecular C10H20N2S4Zn
Peso molecular (g/mol) 361.92
Sinónimo Bis(N,N-diethyldithiocarbamato)zinc, Bis(diethyldithiocarbamato)zinc, Bis(diethyldithiocarbamato)zinc(II), Zinc N,N-diethyldithiocarbamate, Zinc Bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc Diethylcarbamodithioate
Nombre IUPAC zinc; N,N-dietilcarbamoditioato
SMILES [Zn+2].CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Diethyldithiocarbamate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9801