Learn More
Di[bis(trifluorometilsulfonil)imida] de zinc, TRC
Código de producto. 30455464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455464 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30455464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4384301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
CAS 168106-25-0
Fórmula molecular C4F12N2O8S4Zn
Cantidad 1 g
Sinónimo Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
Fórmula InChI InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC bis[bis(trifluorometilsulfonil)amino]zinc
Peso molecular (g/mol) 625.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.7637