Learn More
Clorhidrato de cisteinato de zinc, TRC
Código de producto. 30453967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30453967 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ439600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Zinc Cysteinate Hydrochloride
CAS 549521-94-0
Fórmula molecular C3 H5 N O2 S . H Cl . Zn
Cantidad 100 mg
Sinónimo [L-Cysteinato(2-)-κO,κS]zinc Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.Zn/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;/q;;+2/p-2/t2-;;/m0../s1
SMILES Cl.[Zn+2].N[C@@H](C[S-])C(=O)[O-]
Nombre IUPAC zinc;(2R)-2-amino-3-sulfidopropanoato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 221.012
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.91
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.