Learn More
Cianuro de zinc, TRC
Código de producto. 30456106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456106 50 g 50 g
30450361 25 g 25 g
30451278 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ43950050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-21-1
Fórmula molecular C2N2Zn
Peso molecular (g/mol) 117.41
Sinónimo Dicyanozinc, Zinc Dicyanide
Nombre IUPAC zinc; dicyanide
SMILES [Zn+2].[C-]#N.[C-]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Cyanide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2CN.Zn/c2*1-2;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.9353