Learn More
Cianuro de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
1000 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466840 25 g 25 g
11690222 100 g 100 g
11456840 1000 g 1000 g
11332797 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11466840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15836.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianuro de cinc se utiliza para la galvanoplastia de cinc. En la reacción de Gatterman, se utiliza para la introducción del grupo formilo en compuestos aromáticos, así como para preparar 2-hidroxi-1-naftaldehído y mesitaldehído. También se utiliza en análisis químicos en la química analítica. Además, actúa como catalizador para la cianosililación de aldehídos y cetonas. También reacciona con el 1,3,5-trietil-benceno para obtener 2,4,6-trietil-benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en álcalis, cianuro de potasio y amoníaco. Insoluble en agua y la mayoría de los disolventes.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-21-1
Fórmula molecular Zn(CN)2
Número MDL MFCD00011292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc cyanide
Punto de fusión 800°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Zn(CN)2
Número UN UN1713
Beilstein 4124366
Índice Merck 14,10135
Información de solubilidad Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.42
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.852
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc cyanide