Learn More
Cianuro de cinc, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366469 100 g 100 g
11376469 500 g 500 g
11386469 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014158.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Galvanoplastia, reactivo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-21-1
Número MDL MFCD00011292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc cyanide
Punto de fusión 800°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN1713
Beilstein 4124366
Índice Merck 14,10135
Información de solubilidad Insoluble in water, alcohol; Soluble in solutions of alkali cyanides or hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.42
Porcentaje de pureza 85%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.852 g/mL