Learn More
Pareja de zinc-cobre, TRC
Código de producto. 30450587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450587 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4390001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Fórmula molecular CuZn
Cantidad 1 g
Sinónimo Copper','compd. with zinc
Fórmula InChI InChI=1S/Cu.Zn
SMILES [Cu].[Zn]
Nombre IUPAC cobre;cinc
Peso molecular (g/mol) 128.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.8587