Learn More
Pareja de zinc-cobre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Fórmula molecular | CuZn |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Copper','compd. with zinc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cu.Zn |
| SMILES | [Cu].[Zn] |
| Nombre IUPAC | cobre;cinc |
| Peso molecular (g/mol) | 128.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.8587 |