Learn More
Pareja de cinc-cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10591301 25 g Frasco de vidrio 25 g
10369100 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10591301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271440250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53801-63-1
Fórmula molecular CuZn
Peso molecular (g/mol) 128.93
Número MDL MFCD00084851
Clave InChI TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
Nombre IUPAC cobre;cinc
SMILES [Cu].[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc copper couple
Color Gris a negro
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Fórmula lineal ZnCu
Fieser 14,309; 15,367; 16,331; 17,407
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc copper couple
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.