Learn More
Pareja cinc-cobre, contenido de cobre normalmente aprox. 1-3 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312277 25 g 25 g
11322277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09811.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
Zinc-copper couple is used in the Simmons-Smith cyclopropanation reaction, Reformatsky reaction. It is used as a chemical for the selective, stereospecific reduction of alkynes to cis-alkenes. It is used in for deiodination of iodotributylstannylalkanes. In the presence of a free-radical initiator, it promotes the formylation of perfluoroalkyl iodides with DMF to give fluorinated aldehydes in high yield. It is used in dermatology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pareja de zinc-cobre se usa en la reacción de ciclopropanación Simmons-Smith, reacción de Reformatski. Se utiliza como un químico para la reducción selectiva y estereosespecífica de alquinos a alquenos cis. Se utiliza en para la desyodación de yodotributilestannilalcanos. En presencia de un iniciador de radicales libres, promueve la formilación de yoduros perfluoroalquilos con DMF para dar una alta producción de aldehídos fluorados. Se utiliza en dermatología.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. No almacenar junto con ácidos. Proteger de la humedad y el agua. Los materiales incompatibles son aminas, cadmio, disolventes clorados, compuestos de azufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53801-63-1
Fórmula molecular CuZn
Peso molecular (g/mol) 128.93
Número MDL MFCD00084851
Clave InChI TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
Nombre IUPAC cobrecinc
SMILES [Cu].[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc-copper couple
Punto de fusión 419°C to 420°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo Contenido de cobre típicamente ≈1-3 %
Número UN UN3089
Información de solubilidad Insoluble in water.