Learn More
Zinc Citrate Tribasic Dihydrate, purum, ≥98% (KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15687580 100 g Poly Bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15687580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 96494100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc citrate tribasic dihydrate
Punto de fusión 334°C
CAS 5990-32-9
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C12H14O16Zn3
Fórmula lineal (C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Número MDL MFCD00150587
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3819614
Sinónimo zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
Clave InChI OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Nombre IUPAC tricinc;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 610.368
PubChem CID 16213234
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (calc. based on dry substance, KT)
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder