Learn More
Solución de cloruro de cinc, 0,1 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973634 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12973634 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12973634 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 320 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    91.32€ / 1000 ml
    Ahorro 17.68€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chloride Solution
CAS 7646-85-7
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular Cl2Zn
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
Nombre IUPAC diclorocinc
Peso molecular (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M (0.1N)
Envase Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc chloride 0.1M Volumetric Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .