Learn More
Hidrato de cloruro de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Chloride Hydrate |
| CAS | 29604-34-0 |
| Fórmula molecular | ZnCl2 .xH2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dichlorozinc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.H2O.Zn/h2*1H;1H2;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Zn]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 154.3 |