Learn More
Cloruro de cinc, anhidro, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Unit Size:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11497737 500 g 500 g
11433890 100 g 100 g
11407747 2500 g 2500 g
11417747 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497737 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16281.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Cloruro de cinc, >-98 %, Cl2Zn, número CAS-7646-85-7, cloruro de cinc, cloruro de cinc ii, zintrace, dicloruro de cinc, cloruro de cinc zncl2, cloruro de cinc, anhidro, dicloruro de cina, humo de cloruro de cinc, cloruro de cinc, mantequilla de cinc, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,91
Cloruro de cinc, >-98 %, Cl2Zn, número CAS-7646-85-7, cloruro de cinc, cloruro de cinc ii, zintrace, dicloruro de cinc, cloruro de cinc zncl2, cloruro de cinc, anhidro, dicloruro de cina, humo de cloruro de cinc, cloruro de cinc, mantequilla de cinc, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,91
Aplicaciones
El cloruro de cinc se utiliza como catalizador, agente deshidratante y de condensación, flujo de soldadura y agente grabador metálico. También se emplea como conservante de muestras anatómicas, conservante de madera, desodorante, desinfectante y material de embalsamamiento. Asimismo, se emplea como mordante en materiales de impresión y teñido y en procesos vulcanizantes de fibra y caucho. Es útil como electrolito en baterías de células secas, en la industria metalúrgica, en la galvanización de hierro y como electrolito para la galvanoplastia. Es útil en la síntesis orgánica, por ejemplo, en la acilación de Friedel-Crafts, la síntesis de indol de Fisher, el reactivo de Lucas (cloruro de cinc con HCl), la activación de haluros alílicos/benzílicos a la reacción con olefinas o con la reducción catalizada con cianoborohidruro de sodio de haluros, reactivos de organocinc para su uso en el acoplamiento de Nalizishi y reacciones de condensación aldólica.
Solubilidad
Soluble en agua, HCl diluido, alcohol, glicerol, acetona and éter.
Notas
Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Specifications
Punto de ebullición 732°C
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Índice Merck 14,10132
Información de solubilidad Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.91
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc chloride, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.