Learn More
Cloruro de cinc, anhidro, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433890 100 g 100 g
11497737 500 g 500 g
11407747 2500 g 2500 g
11417747 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11433890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16281.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de cinc, >-98 %, Cl2Zn, número CAS-7646-85-7, cloruro de cinc, cloruro de cinc ii, zintrace, dicloruro de cinc, cloruro de cinc zncl2, cloruro de cinc, anhidro, dicloruro de cina, humo de cloruro de cinc, cloruro de cinc, mantequilla de cinc, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,91
Cloruro de cinc, >-98 %, Cl2Zn, número CAS-7646-85-7, cloruro de cinc, cloruro de cinc ii, zintrace, dicloruro de cinc, cloruro de cinc zncl2, cloruro de cinc, anhidro, dicloruro de cina, humo de cloruro de cinc, cloruro de cinc, mantequilla de cinc, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,91
Aplicaciones
El cloruro de cinc se utiliza como catalizador, agente deshidratante y de condensación, flujo de soldadura y agente grabador metálico. También se emplea como conservante de muestras anatómicas, conservante de madera, desodorante, desinfectante y material de embalsamamiento. Asimismo, se emplea como mordante en materiales de impresión y teñido y en procesos vulcanizantes de fibra y caucho. Es útil como electrolito en baterías de células secas, en la industria metalúrgica, en la galvanización de hierro y como electrolito para la galvanoplastia. Es útil en la síntesis orgánica, por ejemplo, en la acilación de Friedel-Crafts, la síntesis de indol de Fisher, el reactivo de Lucas (cloruro de cinc con HCl), la activación de haluros alílicos/benzílicos a la reacción con olefinas o con la reducción catalizada con cianoborohidruro de sodio de haluros, reactivos de organocinc para su uso en el acoplamiento de Nalizishi y reacciones de condensación aldólica.
Solubilidad
Soluble en agua, HCl diluido, alcohol, glicerol, acetona and éter.
Notas
Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cloruro de cinc, dicloruro de cinc, cloruro de cinc ZnCl 2, humo de cloruro de cinc, cloruro de cinc ii, cloruro de cinc, anhidro, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Punto de ebullición 732°C
Nombre del producto químico o material Cloruro de cinc
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota anhidro
Cantidad 100 g
Olor Inodoro
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.91
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Índice Merck 14,10132
Información de solubilidad Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza ≥98 %
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc chloride, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.