missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de cinc, ≥ 97 %, (cristalino/uso con reactivos ACS), MP Biomedicals

Código de producto. 11474682 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11474682 1 kg -
11454682 100 g 100 g
11464682 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11474682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219145191

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zinc Chloride
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.28
Grado Reactivo ACS
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.