Learn More
Cloruro de cinc, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520574 250 g Frasco de plástico 250 g
10587372 500 g Frasco de plástico 500 g
10247033 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424592500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.29
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 732.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 293.0°C
Nombre de nota 97+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Densidad 0.84
Fórmula lineal ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Índice Merck 15, 10331
Información de solubilidad Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.