Learn More
Cloruro de zinc, solución de 1,0 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10292572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10292572 100 mL 100 ML
10029051 800 mL 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.60€
    79.65€ / 100 ml
    Ahorro 14.95€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Color Azul-gris o incoloro a amarillo
Nombre de nota 1.0M solution in diethyl ether
CAS 7646-85-7
Concentración 0.9 to 1.1M
Densidad 0.8400g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular Cl2Zn
Fórmula lineal ZnCl2
Número MDL MFCD00011295
Cantidad 100 mL
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Índice Merck 15, 10331
Forma física Solución, puede contener una pequeña cantidad de precipitado
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
Nombre IUPAC diclorocinc
Peso molecular (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.