Learn More
Carbonato de cinc, puro, básico, Fisher Chemical
Código de producto. 10244260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244260 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10244260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Z/0800/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 5263-02-5
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C2H6O12Zn5
Número MDL MFCD00011519
Clave InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Peso molecular (g/mol) 548.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc carbonate hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.