Learn More
Carbonato de zinc, MP Biomedicals
Código de producto. 11447591 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11447591 100 g
11457591 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447591 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210473780
CAS 3486-35-9
Fórmula molecular CO3Zn
Peso molecular (g/mol) 125.388
Clave InChI FMRLDPWIRHBCCC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc carbonate, zincspar, carbonic acid, zinc salt 1:1, zinc monocarbonate, natural smithsonite, zinc carbonate 1:1, unii-k8290ptq4f, hydrozincite?, zinc carbonic acid, zinc 2+ ion carbonate
PubChem CID 19005
Nombre IUPAC carbonato de zinc
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Carbonate
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.4