Learn More
Hidróxido de carbonato de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Carbonate Hydroxide |
| CAS | 5263-02-5 |
| Fórmula molecular | 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H] |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Zinc Subcarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10 |
| SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | pentazín;dicarbonato;hexahidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 549.107 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.632 |