Learn More
Hidróxido de carbonato de zinc, TRC
Código de producto. 30457010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457010 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4387001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Carbonate Hydroxide
CAS 5263-02-5
Fórmula molecular 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H]
Cantidad 1 g
Sinónimo Zinc Subcarbonate
Fórmula InChI InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-]
Nombre IUPAC pentazín;dicarbonato;hexahidróxido
Peso molecular (g/mol) 549.107
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.632