Learn More
Carbonato de cinc básico, 97 %, Zn > 58,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432008 250 g 250 g
11422008 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14590.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Zinc carbonate basic is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de cinc básico se utiliza como producto intermediario farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-02-5
Fórmula molecular C2H6O12Zn5
Peso molecular (g/mol) 548.96
Número MDL MFCD00011519
Clave InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Zinc subcarbonate; Zinc carbonate hydroxide
Nombre IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc carbonate basic
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo Zn > 58,0 %
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc carbonate, basic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentazinc