Learn More
Bromuro de cinc, ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348587 5 g 5 g
11338587 25 g 25 g
11328587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035725.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Zinc bromide is an optimal catalyst for stereo specific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It is used as a transparent shield against radiation, as a fluid to displace drilling muds in transition phases, as a lewis acid in organic chemistry, colloidon emulsions for photography, a nutritional or functional ingredient in food and oral care products..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 650°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10129
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,90% alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.5452
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.201 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc bromide, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bromide