Learn More
Bromuro de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Bromide |
| CAS | 7699-45-8 |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | Br2Zn |
| Sinónimo | Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Zn]Br |
| Nombre IUPAC | dibromozina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.7658 |