Learn More
Bromuro de cinc, Puriss. anhidro, ≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16675723 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 kg
Código de producto.
16675723 2,5 kg
1 options
Código de producto. 16675723 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 02128S2.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Especificaciones
Punto de ebullición 697°C (1,013 hPa)
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394°C
CAS 7699-45-8
Color Incolora
% máx. CAS 1
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular Br2Zn
Fórmula lineal ZnBr2
Sinónimo Zinc dibromide
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[Br-].[Br-]
Nombre IUPAC dibromuro de cinc(2+)
Peso molecular (g/mol) 225.19
Grado Synthesis
Densidad 4.22 g/cm3 (20°C)