Learn More
Bromuro de zinc, Puriss., anhidro, ≥ 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15630570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15630570 100 g 100 g
15670570 500 g 500 g
15640570 1 kg 1 Kg
15680570 5 kg 5 Kg
15660570 4 x 5 kg paquete de 4
15650570 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15630570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 02128100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss., anhidro, ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Bromide
Forma física Anhydrous
Cantidad 100 g
Fórmula lineal ZnBr2
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss.