Learn More
Bromuro de cinc, anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399728 10 g 10 g
11319738 50 g 50 g
11309738 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044223.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 650°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo, envasado bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10129
Información de solubilidad Very soluble in ethanol and soluble in ethyl ether. Soluble in water (at 20°C 4470g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 99.999%
Índice de refracción 1.5452
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.201 g/mL