Learn More
Bromuro de cinc, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480697 500 g 500 g
11470697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22510.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Bromuro de cinc, 98 %, Br2Zn, número CAS-7699-45-8, acmc-209p7h, bromuro de cinc, anhidro 100 g, bromuro de cinc, hidrato de bromuro de cinc, puratronic, ksc378m6n, dibromuro de ion de cinc 2+, bromuro de cinc ii, 500 g, EM>9, 650 °C, 4,201
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar una solución de bromuro de cinc como protector transparente contra la radiación. Se utiliza como catalizador óptimo para la reacción estereoespecífica y regioselectiva de los silaciclopropanos con compuestos carbonilos. Se aplica como ácido de Lewis en reacciones orgánicas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, acetona y tetrahidrofurano.
Notas
Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 650°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 500 g
Número UN UN3260
Beilstein EM>9,
Índice Merck 14,10129
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.5452
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.201
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc bromide