Learn More
Bromuro de cinc, 99,999 %, (base de trazas de metales), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751871 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10052630 10 g Frasco de vidrio 10 g
10484335 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212770025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.19
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 697.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Índice Merck 15, 10328
Información de solubilidad Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.22
Densidad 4.2200g/mL