Learn More
Bromuro de cinc, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246450 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10503761 100 g Frasco de vidrio 100 g
11994201 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202105000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.19
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 697.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394.0°C
Color Blanco
Forma física Polvos o fragmentos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Índice Merck 15,10328
Información de solubilidad Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.22
Densidad 4.2200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.