Learn More
Zinc bis(trifluorometilsulfonil)imida, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Punto de fusión | 143°C to 147°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Fórmula lineal | [(CF3SO2)2N]2Zn |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | It is soluble in CH2Cl2 and H2O. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 625.65 |
| Forma física | Sólido |
Safety and Handling
- Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide