Learn More
Arsenuro de cinc, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438257 25 g 25 g
11448257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11438257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17623.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12006-40-5
Fórmula molecular As2Zn3
Peso molecular (g/mol) 345.98
Número MDL MFCD00049629
Clave InChI RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
Nombre IUPAC zinc bis(zincio-λ²-arsanil)
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc arsenide
Punto de fusión 1015°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.95
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.528