Learn More
Arseniuro de cinc, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11373807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373807 5 g 5 g
11363807 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11373807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035660.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se utiliza en aplicaciones foto-ópticas y dopantes. También se utiliza como componente en la fabricación de semiconductores.
Zinc arsenide is used in photo optic applications and dopants. It is also used as a component in the manufacture of semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12006-40-5
Fórmula molecular As2Zn3
Peso molecular (g/mol) 345.98
Número MDL MFCD00049629
Clave InChI RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
Nombre IUPAC zinc bis(zincio-λ²-arsanil)
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc arsenide
Punto de fusión 1015°C
Forma física Piezas de 6,35 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.528
Densidad 5.528
Número UN UN1557
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in dilute sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.95
Porcentaje de pureza 99.999%