Learn More
Arsenuro de cinc, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313228 10 g 10 g
11323228 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11313228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036189.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Zinc arsenide is often used as a component in the manufacture of semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12044-55-2
Fórmula molecular As2Zn
Peso molecular (g/mol) 215.223
Número MDL MFCD00151429
Clave InChI KXUSEUKXCIKTBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc arsenide znas2, 1,2-diarsa-3-zincacycloprop-1-ene
PubChem CID 102601572
Nombre IUPAC $l{2}-arsanilidenarsenico;cinc
SMILES [Zn].[As]=[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc arsenide
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99.999%