Learn More
Acetato de zinc, TRC
Código de producto. 30134514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134514 1 g 1 g
30009110 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4381001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-34-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn
Peso molecular (g/mol) 183.47
Sinónimo cetic acid, zinc salt (8CI,9CI), Zinc acetate (6CI,7CI), Galzin, Siltex CL 4, Zinc diacetate, Zinc(II) acetate
Nombre IUPAC cinc;diacetato
SMILES [Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9558