Learn More
Dihidrato de acetato de zinc, TRC
Código de producto. 30456171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456171 1 g 1 g
30454703 5 g 5 g
30452337 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7015631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular 2 C2 H3 O2 . Zn . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 219.53
Sinónimo Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2), Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI,9CI), Wilzin, Zinc acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES O.O.[Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Acetate Dihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9769