Learn More
Dihidrato de acetato de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Acetate Dihydrate |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9769 |