Learn More
Zinc acetate dihydrate, Technical, ≥99%, Honeywell
Código de producto. 15642730 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15642730 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
1 options
Código de producto. 15642730 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2505625KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Nombre de nota Technical, ≥99%
CAS 5970-45-6
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número MDL MFCD00066961
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Técnico
Envase Bolsa de papel/poli