Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15618210 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15618210 500 g Poly Bottle 500 g
15608210 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15618210 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor Z0625500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Peso molecular (g/mol) 219.498
Número MDL MFCD00066961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión ∼100°C
Color Gris
pH 6.0 to 8.0 (at 20°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51g/mol
Olor Vinegar-like
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1.750g/cu.cm at 20°C