Learn More
Dihidrato de acetato de cinc, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99 % (KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697570 250 g Frasco de polietileno 250 g
15687570 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 96459250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Peso molecular (g/mol) 219.498
Número MDL MFCD00066961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 100°C
Color Gris
pH 6 to 8 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Información de solubilidad In water 311g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (KT)
Olor Vinegar like
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.750g/cm3 at 20°C