Learn More
Acetato de zinc dihidratado, Puriss., cumple con la especificación analítica de DAB, E 650, 99-102%, Solstice
Código de producto. 15632730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15632730 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
1 options
Código de producto. 15632730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2504425KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de DAB, E 650, 99-102%
CAS 5970-45-6
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 a 102%
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Fórmula lineal CH3COONa · 3H2O
Número MDL MFCD00071557
Beilstein 3732513
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 1.750 g/cm3